Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromostyrène ≥95.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

B2355-5G
TCIAB2355-5GEA 224 EUR InStock
TCIAB2355-5G
2-Bromostyrène ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-Bromostyrène


Formule: C₈H₇Br
Point d'ébullition: 61°C
Point de fusion: -53°C
Densité: 1,409 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 86°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000076
Numéro CAS: 2039-88-5
EINECS: 218-027-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité