Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4aS,8aS)-2-Benzoyl-1,3,4,4a,5,8a-hexahydro-6(2H)-isoquinolinone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2360-100MG
TCIAB2360-100MGEA 118 EUR InStock
TCIAB2360-100MG
(4aS,8aS)-2-Benzoyl-1,3,4,4a,5,8a-hexahydro-6(2H)-isoquinolinone ≥97.0% (par GC)
(4aS,8aS)-2-Benzoyl-1,3,4,4a,5,8a-hexahydro-6(2H)-isoquinolinone


Formule: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 255,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797067
Numéro CAS: 52346-14-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -240.0 to -270.0 deg (C=1,methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité