Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Benzoylmeroquinene-tert-butyl ester ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl (3R,4S)-1-Benzoyl-3-vinyl-4-piperidineacetate, (3R,4S)-1-Benzoyl-3-vinyl-4-piperidineacetic Acid tert-Butyl Ester

B2361-1G
TCIAB2361-1GEA 280 EUR InStock
TCIAB2361-1G
N-Benzoylmeroquinene-tert-butyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
N-Benzoylmeroquinene-tert-butyl ester


Formule: C₂₀H₂₇NO₃
MW: 329,44 g/mol
Numéro CAS: 52346-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +44.0 to +48.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité