Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Bromo-2-[(phénylsulfonyl)méthyl]benzène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(Benzenesulphonylmethyl)-2-bromobenzene, 1-Bromo-2-(phenylsulphonylmethyl)benzene

B2367-1G
TCIAB2367-1GEA 99 EUR InStock
TCIAB2367-1G
1-Bromo-2-[(phénylsulfonyl)méthyl]benzène ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-2-[(phénylsulfonyl)méthyl]benzène


Formule: C₁₃H₁₁BrO₂S
MW: 311,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797069
Numéro CAS: 92022-50-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité