N-(4-Benzyloxytrityl)-N'-(2-nitrobenzenesulphonyl)-1,2-diaminoethane resin 0,9 - 1,1 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-[[2-(2-Nitrobenzenesulphonamido)ethylamino]diphenylmethyl]phenoxymethyl Polystyrene Resin
B2370-1G
TCIAB2370-1GEA 550 EUR InStock
TCIAB2370-1G
N-(4-Benzyloxytrityl)-N'-(2-nitrobenzenesulphonyl)-1,2-diaminoethane resin 0,9 - 1,1 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (200-400 mesh)
N-(4-Benzyloxytrityl)-N'-(2-nitrobenzenesulphonyl)-1,2-diaminoethane resin
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93c9c5f6b0b215552207dc408f45ed264e68c726&vid=5b6e6d61305c0cc5ff126794089acec31e2c7551&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Loading 0.9 to 1.1 mmol/g
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité