Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

B2388-1G
TCIAB2388-1GEA 37.4 EUR InStock
TCIAB2388-1G
Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromo-2,5-difluorobenzènesulfonyle


Formule: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291,5 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (0,01 -rr)
Point de fusion: 34…36 °C
Numéro MDL: MFCD00042181
Numéro CAS: 207974-14-9
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9244ebe0d39d181cf9ee5b8fc84dd3d2b213abf&vid=e9244ebe0d39d181cf9ee5b8fc84dd3d2b213abf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité