Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2392-1G
TCIAB2392-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAB2392-1G
2-Bromo-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-6-fluorotoluène


Formule: C₇H₆BrF
Point d'ébullition: 180°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00051438
Numéro CAS: 1422-54-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70bc1bddf03f49fbcb0294f790b4f92ef4398468&vid=70bc1bddf03f49fbcb0294f790b4f92ef4398468&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité