Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2394-1G
TCIAB2394-1GEA 204 EUR InStock
TCIAB2394-1G
2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine ≥95.0% (par GC)
2,3-Bis(trifluorométhyl)pyridine


Formule: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: 2°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD03093763
Numéro CAS: 1644-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4342628473c5bf85027c32ed1b38cea5deb2e200&vid=4342628473c5bf85027c32ed1b38cea5deb2e200&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité