Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2400-25G
TCIAB2400-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB2400-25G
3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Benzyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₄H₁₂O₂
Point d'ébullition: 119 - 120 °C (0,02 -rr)
Point de fusion: 57°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003367
Numéro CAS: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83d43532e7779719fb0e537ecfcf11a61286cc7f&vid=83d43532e7779719fb0e537ecfcf11a61286cc7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité