Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Benzyl-1H-indazol-3-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzyl-2,3-dihydroindazol-3-one, 1-Benzyl-3-hydroxy-1H-indazole

B2411-5G
TCIAB2411-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB2411-5G
1-Benzyl-1H-indazol-3-ol ≥98.0% (par GC)
1-Benzyl-1H-indazol-3-ol


Formule: C₁₄H₁₂N₂O
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631173
Numéro CAS: 2215-63-6
EINECS: 218-680-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité