Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4aS,8aR)-2-Benzoyloctahydro-6(2H)isoquinolinone ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2420-50MG
TCIAB2420-50MGEA 550 EUR InStock
TCIAB2420-50MG
(4aS,8aR)-2-Benzoyloctahydro-6(2H)isoquinolinone ≥90.0% (par GC)
(4aS,8aR)-2-Benzoyloctahydro-6(2H)isoquinolinone


Formule: C₁₆H₁₉NO₂
MW: 257,33 g/mol
Numéro CAS: 52390-26-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D -50.0 to -64.0 deg (C=1,MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité