Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Biotinamidohexanoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B2433-100MG
TCIAB2433-100MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAB2433-100MG
6-Biotinamidohexanoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Biotinamidohexanoic acid


Formule: C₁₆H₂₇N₃O₄S
MW: 357,47 g/mol
Point de fusion: 230°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00144853
Numéro CAS: 72040-64-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité