Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Bromo-2-méthyl-1-propène ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide

B2467-5G
TCIAB2467-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB2467-5G
3-Bromo-2-méthyl-1-propène ≥95.0% (par GC)
3-Bromo-2-méthyl-1-propène


Formule: C₄H₇Br
MW: 135,00 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00134155
Numéro CAS: 1458-98-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité