Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

B2539-1G
TCIAB2539-1GEA 191 EUR InStock
TCIAB2539-1G
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate


Formule: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
Point de fusion: 151°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03703393
Numéro CAS: 15656-28-7
ONU: 1759
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01302
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9280ab7cb12613f0270023358161b0a9bf78c760&vid=9280ab7cb12613f0270023358161b0a9bf78c760&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité