Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

N-Boc-L-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-BOC-Phenylalaninol, Boc-Phenylalaninol, (S)-tert-butyl 1-hydroxy-3-phenylpropan-2-ylcarbamate

B2604-5G
TCIAB2604-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB2604-5G
N-Boc-L-phenylalaninol ≥97.0% (par GC)
N-Boc-L-phenylalaninol


Formule: C₁₄H₂₁NO₃
MW: 251,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00076976
Numéro CAS: 66605-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f144e4576e7cada3a679d20e3c41875152ec2f2&vid=1f144e4576e7cada3a679d20e3c41875152ec2f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -25.0 to -30.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité