Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-(4-Bromophényl)thiomorpholine 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(1,1-Dioxothiomorpholino)phenyl Bromide

B2614-5G
TCIAB2614-5GEA 183 EUR InStock
TCIAB2614-5G
4-(4-Bromophényl)thiomorpholine 1,1-dioxyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(4-Bromophényl)thiomorpholine 1,1-dioxyde


Formule: C₁₀H₁₂BrNO₂S
MW: 290,18 g/mol
Numéro CAS: 1093878-42-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 190.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité