Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2618-1G
TCIAB2618-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAB2618-1G
(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol ≥97.0% (par GC)
(2,5-Diméthoxy-1,3-phénylène)diméthanol


Formule: C₁₀H₁₄O₄
MW: 198,22 g/mol
Numéro CAS: 78840-04-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 107.0 to 111.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité