Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Biphényldiyldiméthanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2623-5G
TCIAB2623-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAB2623-5G
4,4'-Biphényldiyldiméthanol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Biphényldiyldiméthanol


Formule: C₁₄H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD00016713
Numéro CAS: 1667-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 192.0 to 196.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité