Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3',6'-Bis(diéthylamino)-2-(4-nitrophényl)spiro[isoindole-1,9'-xanthen]-3(2H)-one ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

B2628-25G
TCIAB2628-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAB2628-25G
3',6'-Bis(diéthylamino)-2-(4-nitrophényl)spiro[isoindole-1,9'-xanthen]-3(2H)-one ≥98.0% (sur base azote total)
3',6'-Bis(diéthylamino)-2-(4-nitrophényl)spiro[isoindole-1,9'-xanthen]-3(2H)-one


Formule: C₃₄H₃₄N₄O₄
Numéro CAS: 29199-09-5
EINECS: 249-501-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité