Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethyl-1H-pyrrole

B2636-5G
TCIAB2636-5GEA 136 EUR InStock
TCIAB2636-5G
1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethylpyrrole ≥98.0% (par GC)
1-(4-Bromophenyl)-2,5-dimethylpyrrole


Formule: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00277042
Numéro CAS: 5044-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b24b1c36de63e5da5085b82f89ddc39a72115432&vid=b24b1c36de63e5da5085b82f89ddc39a72115432&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité