Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,6-Bis(chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene

Fournisseur: TCI
Attention

B2649-1G
TCIAB2649-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAB2649-1G
2,6-Bis(chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene
2,6-Bis(chloromethyl)-1,4-dimethoxybenzene


Formule: C₁₀H₁₂Cl₂O₂
Numéro CAS: 1379163-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité