Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-[(1R,2R,4R,5R)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-diylbis(nitrilomethyl)]bis(4,6-di-tert-butylphenol)

B2652-100MG
TCIAB2652-100MGEA 283 EUR InStock
TCIAB2652-100MG
(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par HPLC)
(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane


Formule: C₃₇H₅₄N₂O₂
MW: 558,85 g/mol
Numéro CAS: 539834-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité