Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1S,2S,4S,5S)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-[(1S,2S,4S,5S)-Bicyclo[2.2.1]heptane-2,5-diylbis(nitrilomethyl)]bis(4,6-di-tert-butylphenol)

B2653-100MG
TCIAB2653-100MGEA 269 EUR InStock
TCIAB2653-100MG
(1S,2S,4S,5S)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (par HPLC, azote total)
(1S,2S,4S,5S)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane


Formule: C₃₇H₅₄N₂O₂
MW: 558,85 g/mol
Numéro CAS: 539834-16-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité