Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(9-Fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)dianiline

B2654-1G
TCIAB2654-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAB2654-1G
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
9,9-Bis(4-aminophenyl)fluorene


Formule: C₂₅H₂₀N₂
MW: 348,45 g/mol
Point de fusion: 237°C
Numéro MDL: MFCD00039156
Numéro CAS: 15499-84-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité