Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,5-Bis(tert-butylthio)-1-bromobenzene

B2658-1G
TCIAB2658-1GEA 179 EUR InStock
TCIAB2658-1G
1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene ≥98.0% (par GC)
1-Bromo-3,5-bis(tert-butylthio)benzene


Formule: C₁₄H₂₁BrS₂
MW: 333,35 g/mol
Numéro CAS: 795274-44-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité