Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl bromide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Bromomethyl-3,5-bis(tert-butylthio)benzene

B2660-1G
TCIAB2660-1GEA 230 EUR InStock
TCIAB2660-1G
3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl bromide ≥98.0% (par GC)
3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl bromide


Formule: C₁₅H₂₃BrS₂
MW: 347,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=020b70a00e328cffbf69430e03581e9ef1e4f591&vid=1f7b599bfc022b3f61659fe3a7dc18c461eb3a90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité