Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl alcohol ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2661-1G
TCIAB2661-1GEA 179 EUR InStock
TCIAB2661-1G
3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl alcohol ≥96.0% (par GC)
3,5-Bis(tert-butylthio)benzyl alcohol


https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=347c9876e09384f841b7b5ef91275d75d90f68df&vid=4ad4e40bbb24d2fc946bc3eeb8fbcad9bf1181f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité