Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-3-pyridinemethanol, (2-Bromopyridin-3-yl)methanol, 2-Bromo-3-(hydroxymethyl)pyridine

B2674-1G
TCIAB2674-1GEA 158 EUR InStock
TCIAB2674-1G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol


Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276300
Numéro CAS: 131747-54-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4db9524be6ba8c8c4a2d8493568e4391dd399bb&vid=a4db9524be6ba8c8c4a2d8493568e4391dd399bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité