Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]ether ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis[4,4'-bis(diethylamino)benzhydryl] Ether

B2675-5G
TCIAB2675-5GEA 184 EUR InStock
TCIAB2675-5G
Bis[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]ether ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]ether


Formule: C₄₂H₅₈N₄O
MW: 634,95 g/mol
Numéro CAS: 155050-06-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité