Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(5-méthyl-1,3-benzoxazole) ≥96.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Bis(4-(5-methylbenzo[d]oxazol-2-yl)phenyl)ethene

B2676-1G
TCIAB2676-1GEA 149 EUR InStock
TCIAB2676-1G
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(5-méthyl-1,3-benzoxazole) ≥96.0% (par HPLC), purifié par sublimation
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(5-méthyl-1,3-benzoxazole)


Formule: C₃₀H₂₂N₂O₂
MW: 442,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191316
Numéro CAS: 2397-00-4
EINECS: 219-260-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité