Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cobalt(II) bis(acetylacetonate), Cobalt (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Cobalt (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)

B2681-25G
TCIAB2681-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB2681-25G
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II) ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2,4-pentanedionato-O,O')cobalt (II)


Formule: C₁₀H₁₄CoO₄
MW: 257,15 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Densité: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000014
Numéro CAS: 14024-48-7
EINECS: 237-855-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e9de8c077f165d048e73ab7eae1cf5b60475713&vid=2f333b8ac959b41514f3eb59e7a114415537beef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in Chloroform almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..