Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Phenyl-1,3-dioxane-5,5-diyl)dimethanol, O,O'-Benzylidenepentaerythritol, Monobenzalpentaerythritol

B2682-5G
TCIAB2682-5GEA 139 EUR InStock
TCIAB2682-5G
5,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxane ≥98.0% (par GC)
5,5-Bis(hydroxymethyl)-2-phenyl-1,3-dioxane


Formule: C₁₂H₁₆O₄
MW: 224,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085385
Numéro CAS: 2425-41-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité