Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Bis(4-amino-3-chlorophenyl)fluorene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI

B2690-5G
TCIAB2690-5GEA 157 EUR InStock
TCIAB2690-5G
9,9-Bis(4-amino-3-chlorophenyl)fluorene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9-Bis(4-amino-3-chlorophenyl)fluorene


Formule: C₂₅H₁₈Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD10000948
Numéro CAS: 107934-68-9
EINECS: 407-560-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 203.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité