Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,9-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Diamino-4,4'-(9-fluorenylidene)diphenol, 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-aminophenol), 2,2'-Dihydroxy-5,5'-(9-fluorenylidene)dianiline

B2692-5G
TCIAB2692-5GEA 193 EUR InStock
TCIAB2692-5G
9,9-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)fluorene ≥98.0% (par HPLC)
9,9-Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)fluorene


Formule: C₂₅H₂₀N₂O₂
MW: 380,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276305
Numéro CAS: 20638-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 2.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité