Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Bis(2-hydroxyethylsulphonyl)-2-propanol ≥93.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2699-25G
TCIAB2699-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB2699-25G
1,3-Bis(2-hydroxyethylsulphonyl)-2-propanol ≥93.0% (par GC)
1,3-Bis(2-hydroxyethylsulphonyl)-2-propanol


Formule: C₇H₁₆O₇S₂
MW: 276,32 g/mol
Numéro CAS: 67006-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité