Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-2-ethylhexyl phthalate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic Acid Benzyl Octyl Ester, Benzyl Octyl Phthalate, Phthalic Acid Benzyl 2-Ethylhexyl Ester

B2714-25G
TCIAB2714-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB2714-25G
Benzyl-2-ethylhexyl phthalate ≥95.0% (par GC)
Benzyl-2-ethylhexyl phthalate


Formule: C₂₃H₂₈O₄
MW: 368,47 g/mol
Point d'éclair: 217°C
Numéro CAS: 27215-22-1
EINECS: 248-335-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité