Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl isononyl phthalate (mixture of branched chain isomers)

Fournisseur: TCI
Attention

B2715-25G
TCIAB2715-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB2715-25G
Benzyl isononyl phthalate (mixture of branched chain isomers)
Benzyl isononyl phthalate (mixture of branched chain isomers)


Formule: C₂₄H₃₀O₄
Point d'éclair: 228°C
Numéro CAS: 126198-74-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) multi component mixture
Purity (Ester Value) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité