Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2720-25G
TCIAB2720-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB2720-25G
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Benzoyl-4'-bromobiphenyl


Formule: C₁₉H₁₃BrO
Numéro MDL: MFCD00209630
Numéro CAS: 63242-14-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de77f2aabd54974d72c39d7331605042453b0b4&vid=5de77f2aabd54974d72c39d7331605042453b0b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité