Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Bromo-4-fluorophenyl)acetamide

B2721-25G
TCIAB2721-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB2721-25G
2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Bromo-4'-fluoroacétanilide


Formule: H₃CC(O)NH(C₆H₃BrF)
MW: 232,05 g/mol
Point d'ébullition: 344 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…120 °C
Numéro MDL: MFCD00061118
Numéro CAS: 1009-22-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8324fc8e5e07844a58672bd6101ba71fcbffa512&vid=8324fc8e5e07844a58672bd6101ba71fcbffa512&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité