Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2723-5G
TCIAB2723-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB2723-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroaniline


Formule: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070746
Numéro CAS: 195191-47-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2749026e76247a85abc05c1cbda8c76b964d6149&vid=2749026e76247a85abc05c1cbda8c76b964d6149&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité