Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole) ≥97.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

B2729-25G
TCIAB2729-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB2729-25G
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole) ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2,2'-[(E)-1,2-Éthènediyldi-4,1-phénylène]bis(1,3-benzoxazole)


Formule: C₂₈H₁₈N₂O₂
Point de fusion: 355°C
Numéro MDL: MFCD00022846
Numéro CAS: 1533-45-5
EINECS: 216-245-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité