Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bis[(E)-2-(2-méthoxyphényl)vinyl]biphényle ≥90.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

B2730-25G
TCIAB2730-25GEA 77 EUR InStock
TCIAB2730-25G
4,4'-Bis[(E)-2-(2-méthoxyphényl)vinyl]biphényle ≥90.0% (par HPLC)
4,4'-Bis[(E)-2-(2-méthoxyphényl)vinyl]biphényle


Formule: C₃₀H₂₆O₂
Numéro MDL: MFCD23160777
Numéro CAS: 40470-68-6
EINECS: 254-935-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Melting point 217.0 to 221.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité