Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)-1,1'-biphenyl, DPVBi

B2737-5G
TCIAB2737-5GEA 109 EUR InStock
TCIAB2737-5G
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl ≥98.0% (par HPLC)
4,4'-Bis(2,2-diphenylvinyl)biphenyl


Formule: C₄₀H₃₀
MW: 510,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093280
Numéro CAS: 142289-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 206.0 to 210.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité