Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

B2739-25G
TCIAB2739-25GEA 227 EUR InStock
TCIAB2739-25G
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-4-hydroxybenzoïque


Formule: C₇H₅BrO₃
MW: 217,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017547
Numéro CAS: 14348-41-5
EINECS: 238-299-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0% (calcd.on anh.substance)
Water 2.5 to 5.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité