Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Butyl-4'-hydroxychalcone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Butylbenzylidene)-4'-hydroxyacetophenone, 4-(4-Butylcinnamoyl)phenol

B2741-1G
TCIAB2741-1GEA 241 EUR InStock
TCIAB2741-1G
4-Butyl-4'-hydroxychalcone ≥98.0% (par HPLC)
4-Butyl-4'-hydroxychalcone


Formule: C₁₉H₂₀O₂
MW: 280,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD08276309
Numéro CAS: 385810-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité