Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromo-1-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-chloro-α,α,αa-trifluorotoluene

B2743-25G
TCIAB2743-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAB2743-25G
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure ≥97.0% (par GC)
Bromo-3-chloro-4-benzotrifluorure


Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: –22°C
Densité: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00018093
Numéro CAS: 454-78-4
EINECS: 207-226-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc4107252baa223db41d85b462760fecc20212fe&vid=bc4107252baa223db41d85b462760fecc20212fe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité