Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Cyclohexylidenebis(2-cyclohexylphenol)

B2752-25G
TCIAB2752-25GEA 156 EUR InStock
TCIAB2752-25G
1,1-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane ≥98.0% (par HPLC)
1,1-Bis(3-cyclohexyl-4-hydroxyphenyl)cyclohexane


Formule: C₃₀H₄₀O₂
MW: 432,65 g/mol
Numéro CAS: 4221-68-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité