Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

B2763-5G B2763-1G
TCIAB2763-5GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB2763-5G TCIAB2763-1G
2-Bromo-5-chloropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-chloropyridine


Formule: C₅H₃BrClN
Point d'ébullition: 128°C
Numéro MDL: MFCD00234006
Numéro CAS: 40473-01-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&vid=773d83a557320965e6d84e5d1d889fc22a3c8d70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité