Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromophthalide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

B2770-25G
TCIAB2770-25GEA 120 EUR InStock
TCIAB2770-25G
5-Bromophthalide ≥98.0% (par GC)
5-Bromophthalide


Formule: C₈H₅BrO₂
Numéro MDL: MFCD01797360
Numéro CAS: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1572c866119e994e81c09be891ceb6dfd9c5d2fa&vid=1572c866119e994e81c09be891ceb6dfd9c5d2fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité