Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(1R,2R)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2R)-1,2-Diamino-1,2-bis(3,5-dimethylphenyl)ethane Phosphate

B2775-100MG
TCIAB2775-100MGEA 117 EUR InStock
TCIAB2775-100MG
(1R,2R)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate ≥98.0% (par HPLC)
(1R,2R)-1,2-Bis(3,5-dimethylphenyl)-1,2-ethylenediamine phosphate


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +18.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité